Tisk…
5-Bromo-2-formylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 5-Bromopicolinaldehyde, 5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
OR6176-25G OR6176-5G OR6176-100G
APOSOR6176-25GEA 2530 CZK
APOSOR6176-25G APOSOR6176-5G APOSOR6176-100G
5-Bromo-2-formylpyridine 97%
5-Bromo-2-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Bod tání: 91…96 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04112535
CAS číslo: 31181-90-5