Tisk…
tert-Butyl-4-formylpyridin-3-ylcarbamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl (4-formylpyridin-3-yl)carbamate, 3-Aminoisonicotinaldehyde, 3-BOC protected
OR6174-10G OR6174-1G OR6174-5G
APOSOR6174-10GEA 32670 CZK
APOSOR6174-10G APOSOR6174-1G APOSOR6174-5G
tert-Butyl-4-formylpyridin-3-ylcarbamate 97%
tert-Butyl-4-formylpyridin-3-ylcarbamate
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O₃
MW: 222,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683209
CAS číslo: 116026-95-0