2-Chloro-4-formylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6172-1G
OR6172-5G
APOSOR6172-1GEA
622
CZK
APOSOR6172-1G
APOSOR6172-5G
2-Chloro-4-formylpyridine 97%
2-Chloro-4-formylpyridine
Vzorec:
C₆H₄ClNO Bod tání: 46…50 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06651557 CAS číslo: 101066-61-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...