Tisk…
2-Bromo-3-formylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
OR6170-25G OR6170-5G OR6170-100G
APOSOR6170-25GEA 4070 CZK
APOSOR6170-25G APOSOR6170-5G APOSOR6170-100G
2-Bromo-3-formylpyridine 98%
2-Bromo-3-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄BrNO
Bod varu: 100 °C/3mmHg
Bod tání: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04966945
CAS číslo: 128071-75-0