Tisk…
5-Chloro-2-methylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Chloro-o-toluic acid
OR6168-100G OR6168-25G OR6168-5G
APOSOR6168-100GEA 1490 CZK
APOSOR6168-100G APOSOR6168-25G APOSOR6168-5G
5-Chloro-2-methylbenzoic acid 98%
5-Chloro-2-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Bod tání: 168…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045842
CAS číslo: 7499-06-1