Tisk…
3-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6164-1G OR6164-250MG OR6164-5G
APOSOR6164-1GEA 7250 CZK
APOSOR6164-1G APOSOR6164-250MG APOSOR6164-5G
3-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
3-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈N₂O
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056283
CAS číslo: 263349-22-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III