Tisk…
3-Acetyl-2-chloropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-acetyl-2-chloropyridine, 1-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1-ethanone, 1-(2-Chloropyridin-3-yl)ethanone
OR61610-1G OR61610-5G OR61610-10G
APOSOR61610-1GEA 622 CZK
APOSOR61610-1G APOSOR61610-5G APOSOR61610-10G
3-Acetyl-2-chloropyridine 97%
3-Acetyl-2-chloropyridine
Vzorec: C₇H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840751
CAS číslo: 55676-21-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III