Tisk…
4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6161-1G OR6161-250MG
APOSOR6161-1GEA 7970 CZK
APOSOR6161-1G APOSOR6161-250MG
4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈N₂O
Bod tání: 108…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056282
CAS číslo: 77232-38-3