Tisk…
3-Bromo-1-N-methylbenzene-1,2-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-N1-methylbenzene-1,2-diamine
OR61609-1G OR61609-250MG
APOSOR61609-1GEA 10650 CZK
APOSOR61609-1G APOSOR61609-250MG
3-Bromo-1-N-methylbenzene-1,2-diamine
3-Bromo-1-N-methylbenzene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₉BrN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12024390
CAS číslo: 1150617-55-2