Tisk…
3-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61607-1G OR61607-250MG
APOSOR61607-1GEA 2940 CZK
APOSOR61607-1G APOSOR61607-250MG
3-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
3-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇BrN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12024389
CAS číslo: 1150617-53-0