Tisk…

2,6-Diaminopurine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 9H-Purine-2,6-diamine, 7H-Purine-2,6-diamine

OR6157-1G OR6157-5G OR6157-10G OR6157-25G
APOSOR6157-1GEA 417 CZK
APOSOR6157-1G APOSOR6157-5G APOSOR6157-10G APOSOR6157-25G
2,6-Diaminopurine 98%
2,6-Diaminopurine
Vzorec: C₅H₆N₆
Bod tání: >300 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00213668
CAS číslo: 1904-98-9
EINECS: 217-605-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR