Tisk…
3,4-Dibromoiodobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Dibromo-4-iodobenzene
OR61541-1G OR61541-25G OR61541-5G
APOSOR61541-1GEA 1580 CZK
APOSOR61541-1G APOSOR61541-25G APOSOR61541-5G
3,4-Dibromoiodobenzene 98%
3,4-Dibromoiodobenzene
Vzorec: C₆H₃Br₂I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09753707
CAS číslo: 909072-74-8