Tisk…
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6154-1G OR6154-5G
APOSOR6154-1GEA 3970 CZK
APOSOR6154-1G APOSOR6154-5G
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile 95%
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile
Vzorec: C₉H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068066
CAS číslo: 1008-92-0