Tisk…

2,4,6-Tribromopyridine 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR61535-1G OR61535-5G
APOSOR61535-1GEA 2200 CZK
APOSOR61535-1G APOSOR61535-5G
2,4,6-Tribromopyridine 95%
2,4,6-Tribromopyridine
Vzorec: C₅H₂Br₃N
Bod tání: 125…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234002
CAS číslo: 2408-70-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR