Tisk…
1-Chloroisoquinolin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61534-1G OR61534-2.5G OR61534-250MG
APOSOR61534-1GEA 5200 CZK
APOSOR61534-1G APOSOR61534-2.5G APOSOR61534-250MG
1-Chloroisoquinolin-4-ol
1-Chloroisoquinolin-4-ol
Vzorec: C₉H₆ClNO
Bod tání: 184…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425941
CAS číslo: 3336-43-4