tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(Boc-amino)azetidine
OR6153-1G
OR6153-5G
OR6153-10G
APOSOR6153-1GEA
1450
CZK
APOSOR6153-1G
APOSOR6153-5G
APOSOR6153-10G
tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate
tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate
Vzorec:
C₈H₁₆N₂O₂ MW: 172,23 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01861759 CAS číslo: 91188-13-5 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |