Tisk…
4-Iodobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61519-1G OR61519-25G OR61519-5G
APOSOR61519-1GEA 622 CZK
APOSOR61519-1G APOSOR61519-25G APOSOR61519-5G
4-Iodobenzaldehyde 98%
4-Iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅IO
MW: 232,02 g/mol
Bod varu: 265 °C
Bod tání: 77…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039576
CAS číslo: 15164-44-0