Tisk…

Anhydrid kyseliny maleinové

Dodavatel: Apollo Scientific

Synonyms: 2,5-Furanedione

OR61510-100G OR61510-25G
APOSOR61510-100GEA 6090 CZK
APOSOR61510-100G APOSOR61510-25G
Anhydrid kyseliny maleinové
Anhydrid kyseliny maleinové
Vzorec: C₄H₂O₃
Bod varu: 202 °C
Bod tání: 52…56 °C
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005518
CAS číslo: 108-31-6
UN: 2215
ADR: 8,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR