Tisk…
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-N-(2,4-dichlorophenyl)acetamide, N-(Chloroacetyl)-2,4-dichloroaniline
OR6151-1G OR6151-5G
APOSOR6151-1GEA 5060 CZK
APOSOR6151-1G APOSOR6151-5G
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Vzorec: C₈H₆Cl₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018888
CAS číslo: 6974-56-7