Tisk…
3,5-Dichloro-4-methylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR61509-100G OR61509-25G OR61509-5G
APOSOR61509-100GEA 9200 CZK
APOSOR61509-100G APOSOR61509-25G APOSOR61509-5G
3,5-Dichloro-4-methylpyridine 97%
3,5-Dichloro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839290
CAS číslo: 100868-46-0