Tisk…
(S)-(-)-3-Acetylthio-2-methylpropionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR61506-1G OR61506-5G
APOSOR61506-1GEA 8200 CZK
APOSOR61506-1G APOSOR61506-5G
(S)-(-)-3-Acetylthio-2-methylpropionic acid 98%
(S)-(-)-3-Acetylthio-2-methylpropionic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₃S
MW: 162,21 g/mol
Bod varu: 131…132 °C/2,25mmHg
Bod tání: 5 °C
Hustota: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >112,8 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 76497-39-7
EINECS: 278-480-8
UN: 3265
ADR: 8,II