3-Tolualdehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR61503-100G
OR61503-500G
OR61503-1KG
APOSOR61503-100GEA
1330
CZK
APOSOR61503-100G
APOSOR61503-500G
APOSOR61503-1KG
3-Tolualdehyde 98%
3-Tolualdehyde
Vzorec:
C₈H₈O Bod varu: 198…200 °C Hustota: 1,019 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 78 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003374 CAS číslo: 620-23-5 EINECS: 204-617-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...