2-Bromo-p-anisidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-4-methoxyaniline
OR61502-1G
OR61502-5G
OR61502-25G
APOSOR61502-1GEA
622
CZK
APOSOR61502-1G
APOSOR61502-5G
APOSOR61502-25G
2-Bromo-p-anisidine 96%
2-Bromo-p-anisidine
Vzorec:
C₇H₈BrNO MW: 202,0485 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09029057 CAS číslo: 32338-02-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |