Tisk…
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazole, 4-Aminopiazthiole, Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-4-amine, 4-Amino-2,1,3-benzothiadiazole
OR6147-1G OR6147-5G
APOSOR6147-1GEA 1240 CZK
APOSOR6147-1G APOSOR6147-5G
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 95+%
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine
Vzorec: C₆H₅N₃S
MW: 151,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005810
CAS číslo: 767-64-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III