Tisk…
Ethyl-2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6145-1G OR6145-5G
APOSOR6145-1GEA 0 CZK
APOSOR6145-1G APOSOR6145-5G
Ethyl-2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
Ethyl-2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085051
CAS číslo: 4815-24-1