Tisk…
cis-4-Amino-1-methylcyclohexanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR61449-1G OR61449-5G
APOSOR61449-1GEA 4630 CZK
APOSOR61449-1G APOSOR61449-5G
cis-4-Amino-1-methylcyclohexanol 97%
cis-4-Amino-1-methylcyclohexanol
Vzorec: C₇H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18791201
CAS číslo: 177906-46-6
UN: 3259
ADR: 8,III