Tisk…
3-Bromo-4-iodoanisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1-iodo-4-methoxybenzene
OR61448-1G OR61448-5G OR61448-25G
APOSOR61448-1GEA 705 CZK
APOSOR61448-1G APOSOR61448-5G APOSOR61448-25G
3-Bromo-4-iodoanisole 97%
3-Bromo-4-iodoanisole
Vzorec: C₇H₆BrIO
MW: 312.9304 g/mol
Bod varu: 90 °C/2mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12547848
CAS číslo: 466639-53-2