Tisk…
2,7-Dibromofluorene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,7-Dibromo-9H-fluorene
OR6144-100G OR6144-25G OR6144-250G OR6144-500G
APOSOR6144-100GEA 1620 CZK
APOSOR6144-100G APOSOR6144-25G APOSOR6144-250G APOSOR6144-500G
2,7-Dibromofluorene
2,7-Dibromofluorene
Vzorec: C₁₃H₈Br₂
MW: 324,01 g/mol
Bod tání: 164…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019048
CAS číslo: 16433-88-8