Tisk…
4,6-Dichloropyridin-3-amine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-2,4-dichloropyridine
OR61439-5G
APOSOR61439-5GEA 4600 CZK
APOSOR61439-5G
4,6-Dichloropyridin-3-amine 97+%
4,6-Dichloropyridin-3-amine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,001 g/mol
Bod tání: 80…85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00234054
CAS číslo: 7321-93-9