2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR61436-25G
OR61436-5G
OR61436-100G
APOSOR61436-25GEA
1910
CZK
APOSOR61436-25G
APOSOR61436-5G
APOSOR61436-100G
2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene
2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene
Vzorec:
C₈H₈BrCl Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07780649 CAS číslo: 103724-99-8 |