1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Dantron, Danthron, 1,8-Dihydroxyanthraquinone
OR61434-100MG
OR61434-10G
OR61434-25G
APOSOR61434-100MGEA
622
CZK
APOSOR61434-100MG
APOSOR61434-10G
APOSOR61434-25G
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 98+%
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Vzorec:
C₁₄H₈O₄ MW: 240,22 g/mol Bod tání: 190…195 °C Bod vzplanutí: >200 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001211 CAS číslo: 117-10-2 EINECS: 204-173-5 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...