Tisk…
(S)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate, (2S)-2-(Hydroxymethyl)morpholine, N-BOC protected
OR61432-1G
APOSOR61432-1GEA 622 CZK
APOSOR61432-1G
(S)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholine 97%
(S)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,265 g/mol
Bod tání: 60…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09260606
CAS číslo: 135065-76-8