Tisk…
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6143-10G OR6143-1G OR6143-250MG
APOSOR6143-10GEA 6850 CZK
APOSOR6143-10G APOSOR6143-1G APOSOR6143-250MG
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₁₀H₁₀ClN₃
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084872
CAS číslo: 126417-82-1