Tisk…
(S)-Isopropyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61429-100G OR61429-25G
APOSOR61429-100GEA 1210 CZK
APOSOR61429-100G APOSOR61429-25G
(S)-Isopropyl-2-aminopropanoate hydrochloride
(S)-Isopropyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₃NO₂·HCl
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08059709
CAS číslo: 62062-65-1