4-Amino-3-chlorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR61423-1G
OR61423-25G
OR61423-5G
OR61423-100G
APOSOR61423-1GEA
417
CZK
APOSOR61423-1G
APOSOR61423-25G
APOSOR61423-5G
APOSOR61423-100G
4-Amino-3-chlorobenzoic acid 97%
4-Amino-3-chlorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₆ClNO₂ Bod tání: 224…229 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00460423 CAS číslo: 2486-71-7 |