Tisk…
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6142-1G OR6142-25G OR6142-5G
APOSOR6142-1GEA 662 CZK
APOSOR6142-1G APOSOR6142-25G APOSOR6142-5G
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride 97%
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Vzorec: C₇H₁₆Cl₂N₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191752
CAS číslo: 123536-14-1