Tisk…
2-Bromo-4-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61413-1G OR61413-25G OR61413-5G
APOSOR61413-1GEA 870 CZK
APOSOR61413-1G APOSOR61413-25G APOSOR61413-5G
2-Bromo-4-methoxypyridine 98%
2-Bromo-4-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06254613
CAS číslo: 89488-29-9