Tisk…
Triisopropylsilane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61408-100G OR61408-250G OR61408-25G
APOSOR61408-100GEA 1240 CZK
APOSOR61408-100G APOSOR61408-250G APOSOR61408-25G
Triisopropylsilane 99%
Triisopropylsilane
Vzorec: C₉H₂₂Si
Bod varu: 166 °C
Hustota: 0,773 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009657
CAS číslo: 6485-79-6
UN: 1993
ADR: 3,III