Tisk…
4-Chloro-5-methylpyrimidin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4-chloro-5-methylpyrimidine
OR61403-1G OR61403-5G
APOSOR61403-1GEA 2360 CZK
APOSOR61403-1G APOSOR61403-5G
4-Chloro-5-methylpyrimidin-2-amine 98%
4-Chloro-5-methylpyrimidin-2-amine
Vzorec: C₅H₆ClN₃
Bod tání: 184…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00725898
CAS číslo: 20090-58-8