Tisk…
1-Nitro-2,3,4,5-tetrachlorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61402-25G OR61402-5G OR61402-10G
APOSOR61402-25GEA 51910 CZK
APOSOR61402-25G APOSOR61402-5G APOSOR61402-10G
1-Nitro-2,3,4,5-tetrachlorobenzene
1-Nitro-2,3,4,5-tetrachlorobenzene
Vzorec: C₆HCl₄NO₂
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007064
CAS číslo: 879-39-0
EINECS: 212-906-5