6-Bromo-m-toluidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR61400-100G
OR61400-25G
OR61400-500G
APOSOR61400-100GEA
1910
CZK
APOSOR61400-100G
APOSOR61400-25G
APOSOR61400-500G
6-Bromo-m-toluidine 98%
6-Bromo-m-toluidine
Vzorec:
C₇H₈BrN MW: 186.05 Bod tání: 32…34 °C Hustota: 1.486 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01806278 CAS číslo: 53078-85-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...