2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-Formyl-3-methoxy-phenoxy)-acetic acid
OR61394-1G
OR61394-5G
APOSOR61394-1GEA
2330
CZK
APOSOR61394-1G
APOSOR61394-5G
2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₅ MW: 210.185 g/mol Bod tání: 207…209 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00058468 CAS číslo: 84969-24-4 |