(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR6139-25G
OR6139-5G
OR6139-1G
APOSOR6139-25GEA
0
CZK
APOSOR6139-25G
APOSOR6139-5G
APOSOR6139-1G
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Vzorec:
C₉H₁₈N₂O₂ Hustota: 1,022 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 91 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01861220 CAS číslo: 186550-13-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |