Tisk…
2-Methyl-5-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-(6-Methyl-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Methyl-3-pyridylboronic acid Pinacol ester
OR61383-10G OR61383-25G OR61383-5G
APOSOR61383-10GEA 3940 CZK
APOSOR61383-10G APOSOR61383-25G APOSOR61383-5G
2-Methyl-5-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2-Methyl-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219.0878 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669608
CAS číslo: 610768-32-6