Tisk…
3-Chloro-5-cyano-2-pyridine carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61372-1G OR61372-500MG
APOSOR61372-1GEA 24630 CZK
APOSOR61372-1G APOSOR61372-500MG
3-Chloro-5-cyano-2-pyridine carboxylic acid
3-Chloro-5-cyano-2-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182.57 g/mol
Bod tání: 144 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14584817
CAS číslo: 1200497-81-9