Tisk…
Methyl 5-amino-2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]-amino}piperidin-1-yl)benzoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR61360-1G OR61360-500MG
APOSOR61360-1GEA 19110 CZK
APOSOR61360-1G APOSOR61360-500MG
Methyl 5-amino-2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]-amino}piperidin-1-yl)benzoate 95+%
Methyl-5-amino-2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidin-1-yl)benzoate
Vzorec: C₁₈H₂₇N₃O₄
MW: 349.43 g/mol
Bod tání: <50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18803532
CAS číslo: 1280787-20-3