Tisk…
3-Iodo-5-nitrobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61357-1G OR61357-25G OR61357-5G
APOSOR61357-1GEA 1450 CZK
APOSOR61357-1G APOSOR61357-25G APOSOR61357-5G
3-Iodo-5-nitrobenzoic acid 97%
3-Iodo-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄INO₄
Bod tání: 166…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068827
CAS číslo: 6313-17-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III