Tisk…
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61348-100G OR61348-25G OR61348-5G
APOSOR61348-100GEA 9200 CZK
APOSOR61348-100G APOSOR61348-25G APOSOR61348-5G
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Bod tání: 92…94 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00017198
CAS číslo: 18358-63-9