Tisk…
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(hydroxymethyl)piperazine, 1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazine, 3-(Hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 3-(Hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate
OR61341-5G OR61341-1G OR61341-10G
APOSOR61341-5GEA 2690 CZK
APOSOR61341-5G APOSOR61341-1G APOSOR61341-10G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115304
CAS číslo: 301673-16-5