3-Amino-1-N-Cbz-piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Aminopiperidine, N1-CBZ protected
OR6134-10G
OR6134-25G
OR6134-5G
APOSOR6134-10GEA
3940
CZK
APOSOR6134-10G
APOSOR6134-25G
APOSOR6134-5G
3-Amino-1-N-Cbz-piperidine 97%
3-Amino-1-N-Cbz-piperidine
Vzorec:
C13H18N2O2 Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
711002-74-3 UN: 1760 ADR: 8,III |